Learn More
2-Methylbutan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %
317.24 CHF - 698.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-78-4 |
---|---|
Summenformel | C5H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.15 |
MDL-Nummer | MFCD00009338 |
InChI-Schlüssel | QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 |
PubChem CID | 6556 |
ChEBI | CHEBI:30362 |
IUPAC-Name | 2-Methylbutan |
SMILES | CCC(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15692830
|
Honeywell-Chromasolv
270342-1L |
1 l | Glasflasche |
317.24 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15602840
|
Honeywell-Chromasolv
270342-2.5L |
2.5 l | Glasflasche |
698.40 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Chemische Identifikatoren
78-78-4 | |
72.15 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
6556 | |
2-Methylbutan |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 | |
CHEBI:30362 | |
CCC(C)C |
Spezifikation
2-Methylbutan | |
78-78-4 | |
100.0000% | |
28 °C | |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
1730723 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylbutan | |
6556 | |
72.15 | |
HPLC |
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 % | |
max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 240 nm, max. 0.07 bei 220 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 1.0 bei 192 nm | |
0.62 g/ml bei 25 °C (Lit.) | |
−51 °C | |
CH3CH2CH(CH3)2 | |
UN1265 | |
Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 | |
CCC(C)C | |
72.15 | |
CHEBI:30362 | |
>99.5% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1260 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe:3: I; Bezeichnung des Gutes: Pentane
missing translation for 'einecsNumber' : 201-142-8
Recommended Storage : Raumtemp.
- 2-Methylbutane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopentane