Learn More
2-Methylbutan, Reagenzienqualität, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15637940 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutan
Schmelzpunkt -160 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.62 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 28 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −51 °C (−59.8 °F)
Zündpunkt 788 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)2
Menge 1 l
UN-Nummer UN1265
Beilstein 1730723
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Dampfdichte 2.6 (vs. Luft)
Formelmasse 72.15 mol
Dampfdruck 11.17 psi (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.