Learn More
2'-Methylbiphenyl-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489420
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7111-68-4
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD03424630
InChI-Schlüssel SEEYJCMPEVOYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenyl benzaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carboxaldehyde, toluol-benzaldehyd, 2-o-tolyl benzaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-methyl-1,1-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde
PubChem CID 1393189
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)benzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methylbiphenyl-2-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%