Learn More
2-Methylanthrachinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439100
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
2-Methylanthraquinone is used as a pharmaceutical intermediate. It is used in smog dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylanthraquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird in Smog-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.234 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-54-8
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.243
MDL-Nummer MFCD00001235
InChI-Schlüssel NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
IUPAC-Name 2-Methylanthracen-9,10-Dion
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylanthraquinone
Schmelzpunkt 170°C to 174°C
Flammpunkt 209°C (408°F)
Menge 50 g
Beilstein 2050523
Merck Index 14,6021
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%