Learn More
(2-Methyl-6-chinolinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471144
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 108166-02-5
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
MDL-Nummer MFCD06659066
InChI-Schlüssel HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
PubChem CID 2795481
IUPAC-Name (2-Methylchinolin-6-yl)Methanol
SMILES CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%