Learn More
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)acetophenon, 97 %
Artikelnummer. 15446277
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-71-8
Summenformel C10H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.175
MDL-Nummer MFCD22201058
InChI-Schlüssel XVSBANNQMCDRTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methyl-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-methyl-5-trifluoromethoxy acetophenone
PubChem CID 86277664
IUPAC-Name 1-[2-Methyl-5-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 97%