Learn More
2-Methyl-5-Phenyl-3-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-3586674
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
Chemical Identifiers
CAS 321309-42-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD02681964
InChI-Schlüssel QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylfuran-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%