Learn More
2-Methyl-2h-Indazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492654
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 34252-44-3
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.175
InChI-Schlüssel ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
PubChem CID 7060537
IUPAC-Name 2-Methylindazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%