Learn More
2-Methoxypyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612083
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 20265-38-7
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
MDL-Nummer MFCD00833386
InChI-Schlüssel YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-3-Amin
SMILES COC1=C(C=CC=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypyridin-3-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%