Learn More
2-Methoxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454517
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
2-Methoxylphenylboronic acid is a phenylboronic acid used to investigate boron function in plants. It is used in Suzuki reaction, organic reaction that is classified as a coupling reaction where the coupling partners are a boronic acid with a halide catalyzed by a palladium(0) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxylphenylboronsäure ist eine Phenylboronsäure zur Untersuchung der Borfunktion in Pflanzen. Wird in der Suzuki-Reaktion verwendet, eine organische Reaktion, die als Kupplungsreaktion klassifiziert wird, wobei die Kupplungspartner eine Borsäure mit einem durch einen Palladium(0)-Komplex katalysierten Halogenid sind.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5720-06-9
Summenformel C7H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00236047
InChI-Schlüssel ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 2733958
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 5 g
Beilstein 3030981
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) 97%