Learn More
2'-Fluorpropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
27.50 CHF - 248.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 446-22-0 |
---|---|
Summenformel | C9H9FO |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.17 |
MDL-Nummer | MFCD00009893 |
InChI-Schlüssel | NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone |
PubChem CID | 579399 |
IUPAC-Name | 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11348795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.04 |
2 g |
27.50 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11358795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.09 |
10 g |
72.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11368795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.18 |
50 g |
248.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2′-Fluoropropiophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Chemische Identifikatoren
446-22-0 | |
152.17 | |
NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N | |
579399 | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1F |
C9H9FO | |
MFCD00009893 | |
2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone | |
1-(2-fluorophenyl)propan-1-one |
Spezifikation
2'-Fluoropropiophenone | |
1.102 | |
79°C (174°F) | |
1.5045 | |
3235723 | |
Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water. | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1F | |
152.17 | |
152.17 |
446-22-0 | |
89°C to 91°C (12 mmHg) | |
C9H9FO | |
MFCD00009893 | |
2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone | |
NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluorophenyl)propan-1-one | |
579399 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen