Learn More
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15147422
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 74457-86-6
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
MDL-Nummer MFCD00042290
InChI-Schlüssel PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 54.0°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.