Learn More
2-Ethylhexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404193
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 104-75-6 | C8H19N | 129.247 g/mol
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexylamin wird zur Herstellung von Arzneimitteln und anderen Chemikalien verwendet. Es wird als Trägermaterial und Tensid eingesetzt. Es umfasst auch die Synthese von aliphatischen Aminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 2.5 g/l (20 °C)
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-75-6
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00008148
InChI-Schlüssel LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1-amin
SMILES CCCCC(CC)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexylamine
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.789
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.43
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2276
Beilstein 1209249
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 2.5g/L (20°C)
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 98%