Learn More
2-Ethyl-6-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470708
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1687-64-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
2-Ethyl-6-methylphenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-6-methylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1687-64-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00962292
InChI-Schlüssel CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519333
IUPAC-Name 2-Ethyl-6-methylphenol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-6-methylphenol
Brechungsindex 1.531
Menge 5 g
Synonym phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%