Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagenzienqualität, 99%, Honeywell
Artikelnummer. 15621200 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglykol, Hydroxyether, Ethylenglycolethylether, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMILES CCOCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Namenshinweis Reagenzgütegrad, 99 %
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -90 °C (Literatur)
Dichte 0.93 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 136 °C
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FeCl3
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC-Name 2-Ethoxyetan-1-ol
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) >98.5%
Güte Reagenz