Learn More
2-(Diethylamino)Ethylchlorid-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 869-24-9 |
---|---|
Summenformel | C6H15Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.09 |
MDL-Nummer | MFCD00012519 |
InChI-Schlüssel | RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride |
PubChem CID | 13363 |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
869-24-9 | |
172.09 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
13363 |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Spezifikation
2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride | |
206°C to 210°C | |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
3591991 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlor-N,N-diethylethanamin;hydrochlorid | |
13363 | |
≥98% |
869-24-9 | |
5 | |
(CH3CH2)2NCH2CH2Cl·HCl | |
UN2928 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl | |
172.09 | |
172.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H314-H318-H341
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:GIFTIGE FESTSTOFFE, KORROSIV, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YE1050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride