Learn More
2-Cyclopentenon, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-30-3
Fórmula molecular C5H6O
Peso molecular (g/mol) 82.10
Número MDL MFCD00001401
Clave InChI BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
Nombre IUPAC Cyclopent-2-en-1-on
SMILES O=C1CCC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Gelb
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal C5H6(=O)
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 100 g
Beilstein 07, I, 45
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 98%
Grado Rein
Forma física Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclopentenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.