Learn More
2-Cyclohexylethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570384
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1647-26-3
Summenformel C8H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD00019398
InChI-Schlüssel JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC-Name 2-Bromethylcyclohexan
SMILES BrCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethyl bromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2210g/mL
Siedepunkt 209°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11(CH2)2Br
Brechungsindex 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.221
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig