Learn More
2-Chlor-6-methyl-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698131
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 22123-14-4
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
MDL-Nummer MFCD00052900
InChI-Schlüssel SXLBWNSGCIEART-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-chlor-6-methyl-4-trifluormethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem9219, 6-chloro-4-trifluoromethyl-2-picoline, 2-chloranyl-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736626
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methyl-4-(Trifluoromethyl)Pyridin
SMILES CC1=NC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%