Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499998
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505084-59-3
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
MDL-Nummer MFCD08741353
InChI-Schlüssel RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
PubChem CID 12140227
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 173°C to 178°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest