Learn More
2'-Chlor-5'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222.591 g/mol
34.10 CHF - 232.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 71648-45-8
Summenformel C9H6ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 222.591
MDL-Nummer MFCD00045092
InChI-Schlüssel YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
PubChem CID 144502
IUPAC-Name 1-[2-Chlor-5-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11415537
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23524.03
1 g
34.10 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11425537
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23524.06
5 g
232.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Chlor-5′-(trifluoromethyl)acetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.11 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71648-45-8
222.591
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
144502
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
C9H6ClF3O
MFCD00045092
2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
1-[2-Chlor-5-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon
Spezifikation
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
C9H6ClF3O
2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
1-[2-Chlor-5-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon
144502
≥97%
71648-45-8
MFCD00045092
Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
222.591
222.6
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen