Learn More
2-Chlor-5-Propylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-propylpyrimidine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 156.62 |
Reinheit (%) | 97% |