Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10250495
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250495
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Artikelnummer. 10250495
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW01287EB
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-54-6
Summenformel C7H3Cl2F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.05
MDL-Nummer MFCD00052912
InChI-Schlüssel NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formelmasse 279.06
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >