Learn More
2-Chlor-4-Aminpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246873
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 14432-12-3 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14432-12-3
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
InChI-Schlüssel BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
PubChem CID 84432
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-4-Amin
SMILES C1=CN=C(C=C1N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-aminopyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-aminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.