Learn More
2-Chlor-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317549
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14345-97-2
Summenformel C5H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 132.61
MDL-Nummer MFCD00130083
InChI-Schlüssel KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
PubChem CID 84365
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Methylthiophen
SMILES CC1=C(Cl)SC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-methylthiophene
Dichte 1.211
Siedepunkt 147°C to 149°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 132.61
Reinheit (%) 97%