Learn More
2-Chlor-1,4-Benzoquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10514141
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-99-8
Summenformel C6H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 142.54
MDL-Nummer MFCD00075260
InChI-Schlüssel WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC-Name 2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52.0°C to 57.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 142.54
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle