Learn More
2-Butoxyethylacetat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 112-07-2
Summenformel C8H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
MDL-Nummer MFCD00009457
InChI-Schlüssel NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC-Name 2-Butoxyethylacetat
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyethyl acetate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 0.9385g/mL
Siedepunkt 193.5°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 2.5 L
Relative Dichte 0.9385
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 160.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyethyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.