Learn More
2-Butanol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15691700
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanol
Schmelzpunkt -115°C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 0.808g/mL at 25°C
Siedepunkt 99°C
Menge 250 mL
Explosionsgrenze 0.098
Flammpunkt 27°C (80.6°F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.397
Strukturformel CH3CH2CH(OH)CH3
Dampfdruck 12.5mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 773649
Formelmasse 74.12g/mol
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)
Güte Puriss. p.a.