Learn More
2-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179153
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-26-3
Summenformel C3H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 122.99
InChI-Schlüssel NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC-Name 2-Brompropan
SMILES CC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -89.0°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.3100g/mL
Siedepunkt 59.0°C
Flammpunkt 1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel (CH3)2CHBr
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 10 L
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Relative Dichte 1.31
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Formelmasse 122.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit