Learn More
2-(Brommethyl)naphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343912 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-26-4
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00004123
Clave InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nombre IUPAC 2-(Brommethyl)naphthalin
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)naphthalene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 57°C
Color Gelb bis Beige
Punto de ebullición 213°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal C10H7CH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05,568
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.