Learn More
2-(Brommethyl)benzothiazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342109
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106086-78-6
Summenformel C8H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 228.107
MDL-Nummer MFCD00461195
InChI-Schlüssel WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)benzothiazole
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥98%