Learn More
2-(Brommethyl)-5-(trifluormethyl)-furan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 228.99 |
Reinheit (%) | 97% |