Learn More
2-(Brommethyl)-5-(trifluormethyl)-furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242502
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 17515-77-4
Summenformel C6H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 229.00
MDL-Nummer MFCD03086219
InChI-Schlüssel YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
PubChem CID 2794605
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-5-(Trifluormethyl)furan
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.99
Reinheit (%) 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato