Learn More
2-(Brommethyl)-5-(trifluormethyl)-furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10200275
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 17515-77-4
Summenformel C6H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 229.00
MDL-Nummer MFCD03086219
InChI-Schlüssel YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
PubChem CID 2794605
IUPAC-Name 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 228.99
Reinheit (%) 97%