Learn More
2-Brom-5-Methoxybenzenboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035258
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89694-44-0
Summenformel C7H8BBrO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.852
MDL-Nummer MFCD06659859
InChI-Schlüssel BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
PubChem CID 25266062
IUPAC-Name (2-Brom-5-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Menge 250 mg
Formelmasse 230.85
Reinheit (%) 97%