Learn More
2-Brom-4'-Phenylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465717
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-73-9
Summenformel C14H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 275.145
MDL-Nummer MFCD00000202
InChI-Schlüssel KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Phenylphenyl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 513838
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 275.15
Reinheit (%) 97%