Learn More
2-Brom-4'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2632-13-5
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00000201
Clave InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
Nombre IUPAC 2-Brom-1-(4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Weiß bis braun
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal CH3OC6H4COCH2Br
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 89
Fieser 05,439
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.