Learn More
2-Brom-3-(chlormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498947
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944906-87-0
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD10697618
InChI-Schlüssel OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
PubChem CID 53416632
IUPAC-Name 2-Brom-3-(Chlormethyl)Pyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Menge 250 mg
Beilstein 15651009
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 96%