Learn More
2-Brom-1-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396944
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-97-1
Summenformel C11H8BrClOS
Molekulargewicht (g/mol) 303.60
MDL-Nummer MFCD00173792
InChI-Schlüssel HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2779873
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Formelmasse 303.61
Reinheit (%) 95%