Learn More
2-Benzyloxybenzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048018
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
CAS: 190661-29-1 | C13H13BO3 | 228.054 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190661-29-1
Summenformel C13H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 228.054
MDL-Nummer MFCD01632206
InChI-Schlüssel MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2773253
IUPAC-Name (2-Phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 1 g
Beilstein 7813704
Formelmasse 228.06
Reinheit (%) 96%