Learn More
2-Benzyloxy-4-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419777
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 848779-87-3
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
MDL-Nummer MFCD03788402
InChI-Schlüssel IFPQNCKVOQKEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid, 2-benzyloxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-phenylmethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-phenylmethoxy phenyl, boronic acid,b-4-fluoro-2-phenylmethoxy phenyl, pubchem5321
PubChem CID 2782665
IUPAC-Name (4-Fluor-2-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 110°C to 116°C
Menge 5 g
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 98%