Learn More
2-(Aminomethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22990-77-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
45.55 CHF - 161.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22990-77-8 |
---|---|
Summenformel | C6H14N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.19 |
MDL-Nummer | MFCD00129011 |
InChI-Schlüssel | RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine |
PubChem CID | 90865 |
IUPAC-Name | Piperidin-2-ylmethanamin |
SMILES | NCC1CCCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20122.06 |
5 g |
45.55 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11364566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20122.14 |
25 g |
161.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
22990-77-8 | |
114.19 | |
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N | |
90865 | |
NCC1CCCCN1 |
C6H14N2 | |
MFCD00129011 | |
2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine | |
Piperidin-2-ylmethanamin |
Spezifikation
2-(Aminomethyl)piperidine | |
0.942 | |
68°C (154°F) | |
1.485 | |
UN2735 | |
Luftempfindlich | |
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N | |
Piperidin-2-ylmethanamin | |
90865 | |
98% |
22990-77-8 | |
63°C to 66°C (12 mmHg) | |
C6H14N2 | |
MFCD00129011 | |
102994 | |
2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine | |
NCC1CCCCN1 | |
114.19 | |
114.19 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Entzündbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 245-371-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen