Learn More
2-Aminobenzotrifluorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-17-5
Summenformel C7H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.13
MDL-Nummer MFCD00007718
InChI-Schlüssel VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzotrifluoride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -33.0°C
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 1.2960g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CF3
Brechungsindex 1.4800 to 1.4820
Menge 2.5 L
Beilstein 12, II, 453
Relative Dichte 1.296
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether
Formelmasse 161.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.,Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.,Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.,Kann die Organe schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.,BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.