Learn More
2-Amino-4'-methoxyacetophenon-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10071034 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 3883-94-1 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3883-94-1
Summenformel C9H11NO2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00193078
InChI-Schlüssel FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
PubChem CID 12487188
IUPAC-Name 2-Amino-1-(4-Methoxyphenyl)butanhydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCH2NH2·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.