Learn More
2-Amino-4-chlor-3-iodpyridin, 97 %
Artikelnummer. p-7032599
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 417721-69-8
Summenformel C5H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.455
MDL-Nummer MFCD08741521
InChI-Schlüssel BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine
PubChem CID 22936596
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Iodpyridin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 254.46
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Amino-4-chlor-3-iodpyridin, 97 % >