Learn More
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485409
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Ein nützlicher biologischer Puffer
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein nützlicher biologischer Puffer, 2-Amino-2-Methyl-1,3-Propandiol wird zur Herstellung von Tensiden, Vulkanisationsbeschleunigern und als biologischer Puffer verwendet. Es dient als Absorptionsmittel für saure Gase und Emulgiermittel für Kosmetika, Mineralöl, Lederauflagen, Textilspezialitäten und Reinigungsverbindungen. Es wird auch in Haarsprays verwendet. Es dient als Puffer für die Bestimmung der alkalischen Phosphataseaktivität und des Spacers in der Isotophorese von Proteinen. Es dient als Reaktionspuffer für Enzyme mit einer Aktivität im grundlegenden pH-Bereich wie der alkalischen Phosphatase. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-on verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Kupfer, Messing und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-69-5
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.137
MDL-Nummer MFCD00004678
InChI-Schlüssel UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC-Name 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 100°C to 110°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 151°C (10 mmHg)
Strukturformel (HOCH2)2C(NH2)CH3
Menge 100 g
Beilstein 635708
Merck Index 14,448
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and other organic solvents.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol