Learn More
2-Allyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 195316-72-4
Summenformel C5H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
MDL-Nummer MFCD00002627
InChI-Schlüssel DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Synonym s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
PubChem CID 44630067
IUPAC-Name (2S)-2-aminopent-4-ensäurehydrochlorid
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-L-glycine
Menge 1 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 95%