Learn More
2-Acetyl-5-Chlorthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473814
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6310-09-4
Summenformel C6H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00005444
InChI-Schlüssel HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
PubChem CID 80572
IUPAC-Name 1-(5-Chlorthiophen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 117°C to 118°C (17 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 113936
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) 99%