Learn More
2-Acetyl-3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364556
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42877-08-7
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.07
MDL-Nummer MFCD00794287
InChI-Schlüssel ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-3-bromothiophene
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 102°C to 105°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.614
Menge 5 g
Beilstein 116973
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name 1-(3-Bromthiophen-2-yl)ethan-1-on
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 97%