Learn More
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicylo[3.3.3]-Undecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455769 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 331465-71-5 | C18H39N4P | 342.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331465-71-5
Fórmula molecular C18H39N4P
Peso molecular (g/mol) 342.51
Número MDL MFCD03840347
Clave InChI WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
PubChem CID 4571243
Nombre IUPAC 4,6,11-Tris(2-methylpropyl)-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo[3.3.3]undecan
SMILES CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Farblos bis hellgelb
Densidad 0.9640g/mL
Análisis elemental 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Punto de ebullición 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glasflasche
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10155
Gravedad específica 0.964
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo¢3.3.3!undecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.